Kluczowe dokumenty
T2315
Sigma-Aldrich
Anti-Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor Type II antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
CD120b antigen, Etanercept, TNF sRII, TNF-R2, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL (detects TNF RII in human PBLs)
western blot: 1 μg/mL (detects rhs TNF RII at 5 ng/lane under non-reducing conditions)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF1B(7133)
Opis ogólny
TNF RII jest glikoproteiną transbłonową typu I, która ulega ekspresji głównie na komórkach krwiotwórczych i jest oznaczona jako TNFRSF1B. TNF RII jest receptorem o wysokim powinowactwie dla TNF alfa i TNF beta. Rozpuszczalna forma receptora generowana przez proteolityczne rozszczepienie działa jako antagonista TNF.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa ludzki TNF sRII i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rekombinowanym ludzkim TNF sRI.
Immunogen
rekombinowany ludzki rozpuszczalny receptor TNF II (TNF sRII) wyrażany w Escherichia coli. Immunogenem jest nieglikozylowana, N-końcowa forma metionylowa naturalnie występującego ludzkiego rozpuszczalnego receptora typu II dla TNF, minus 53 aminokwasy od regionu bogatego w prolinę tuż przed domeną transbłonową.
Zastosowanie
Western Blot: 1 ug/ml wykrywa rhs TNF RII w stężeniu 5 ng/pas w warunkach nieredukujących
Immunocytochemia: Stężenie 5-15 ug/ml wykrywa TNF RII w ludzkich limfocytach krwi obwodowej
Optymalne rozcieńczenia powinny być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu przefiltrowanego 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (pH 7,4) i 5% trehalozy.
Inne uwagi
Protein A or G purified
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason P Twohig et al.
Reviews in the neurosciences, 22(5), 509-533 (2011-08-25)
Tumor necrosis factor receptor superfamily (TNFRSF) members were initially identified as immunological mediators, and are still commonly perceived as immunological molecules. However, our understanding of the diversity of TNFRSF members' roles in mammalian physiology has grown significantly since the first
The Role of Costimulatory Receptors of the Tumour Necrosis Factor Receptor Family in Atherosclerosis
Antunes RF et al
Journal of Biomedicine and Biotechnology, doi: 10-doi: 10 (2012)
B B Aggarwal
Annals of the rheumatic diseases, 59 Suppl 1, i6-16 (2000-10-29)
Tumour necrosis factor (TNF) is a pleiotropic cytokine that mediates apoptosis, cell proliferation, immunomodulation, inflammation, viral replication, allergy, arthritis, septic shock, insulin resistance, autoimmune diseases, and other pathological conditions. TNF transduces these cellular responses through two distinct receptors: type I
M Lotz et al.
Journal of leukocyte biology, 60(1), 1-7 (1996-07-01)
Receptors in the nerve growth factor/tumor necrosis factor receptor family are characterized by the presence of cysteine-rich motifs of approximately 40 amino acids in the extracellular domain. The ligands are type II transmembrane proteins with beta-strands that form a jelly-roll