Kluczowe dokumenty
SAB5702214
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NKX3.1, klon 4X8T3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4X8T3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.90 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MLRVPEPRPGEAKAEGAAPPTPSKPLTSFLIQDILRDGAQRQGGRTSSQRQRDPEPEPEPEPEGGRSRAGAQNDQLSTGPRAAPEEAETLAETEPERHLGSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRASLVSVYNSYPYYPYLYCVGSWSPAFW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX3-1(4824)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny zawierający homeobox. Ten czynnik transkrypcyjny działa jako negatywny regulator wzrostu komórek nabłonkowych w tkance prostaty. Nieprawidłowa ekspresja tego genu jest związana z progresją nowotworu prostaty. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu tego genu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2012].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-234 ludzkiego NKX3.1 (Q99801).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)