Kluczowe dokumenty
SAB5702200
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig Kappa, klon 5E3S7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HCAK1, IGKCD, Km
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5E3S7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:1000 - 1:5000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGKC(3514)
Opis ogólny
Stały region łańcuchów lekkich immunoglobulin. Immunoglobuliny, znane również jako przeciwciała, są związanymi z błoną lub wydzielanymi glikoproteinami wytwarzanymi przez limfocyty B. W fazie rozpoznawania odporności humoralnej związane z błoną immunoglobuliny służą jako receptory, które po związaniu określonego antygenu wyzwalają klonalną ekspansję i różnicowanie limfocytów B w komórki plazmatyczne wydzielające immunoglobuliny. Wydzielane immunoglobuliny pośredniczą w fazie efektorowej odporności humoralnej, co skutkuje eliminacją związanych antygenów. Miejsce wiązania antygenu jest tworzone przez zmienną domenę jednego łańcucha ciężkiego wraz z domeną związanego z nim łańcucha lekkiego. W ten sposób każda immunoglobulina ma dwa miejsca wiązania antygenu o niezwykłym powinowactwie do określonego antygenu. Domeny zmienne są łączone w procesie zwanym rearanżacją V-(D-J), a następnie mogą być poddawane hipermutacjom somatycznym, które po ekspozycji na antygen i selekcji umożliwiają dojrzewanie powinowactwa do określonego antygenu.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-107 ludzkiego łańcucha Ig Kappa (P01834).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)