Kluczowe dokumenty
SAB1305548
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IGKC, Ig kappa chain C region
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HP6053, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11609 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGKC(3514)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)