Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
GFDX103000
Millipore
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonim(y):
Podkładka diagnostyczna, Podkładka sprzężona, Podkładka z włókna szklanego
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
opakowanie
pack of 100 strips
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
Szerokość
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Podkładki SureWick®zostały zaprojektowane i zoptymalizowane do stosowania w szybkich testach diagnostycznych z przepływem bocznym, które wymagają doskonałej spójności i wydajności. Podkładki diagnostyczne z włókna szklanego SureWick® są używane do uwalniania odczynników detektora i ułatwiania przepływu próbki przez membranę przepływu bocznego. Opakowanie zawiera 100 pasków materiału podkładki diagnostycznej z włókna szklanego (GFDX) o wymiarach 10 mm x 300 mm.
Zastosowanie
Materiały podkładek SureWick®są zoptymalizowane do użycia jako próbki, koniugaty lub podkładki absorbujące w szerokim zakresie zastosowań testów przepływu bocznego, w tym w testach chorób zakaźnych (COVID-19, HIV, grypa, malaria, choroby przenoszone drogą płciową itp.), a także w zdrowiu kobiet, wykrywaniu biomarkerów, testach narkotyków, opracowywaniu leków, testach środowiskowych, zastosowaniach rolniczych, bezpieczeństwie żywności, testach jakości produktów i zdrowiu zwierząt.
Cechy i korzyści
  • Podkładki z włókna szklanego SureWick®charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
  • Zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbek i dostarczanie odczynników.
  • Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
  • Szybka dostawa i czas realizacji.
  • Doskonałe wsparcie techniczne.
Informacje prawne
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1