Kluczowe dokumenty
GFCP001000
Millipore
Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Synonim(y):
Glass fiber pad 10 mm width roll
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
SureWick®
Dł. rolki
100 m (328 ft)
szer. rolki
10 mm , slit width
Informacje prawne
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1