Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
GFCP103000
Millipore
Glass Fiber Conjugation Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonim(y):
Podkładka diagnostyczna, Podkładka sprzężona, Podkładka z włókna szklanego
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
opakowanie
pack of 100 strips
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
Szerokość
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Podkładki SureWick® zostały zaprojektowane i zoptymalizowane do stosowania w szybkich testach diagnostycznych z przepływem bocznym, które wymagają doskonałej spójności i wydajności. Podkładki diagnostyczne z włóknem szklanym SureWick® są używane do uwalniania odczynników detektora i ułatwiania przepływu próbki przez membranę przepływu bocznego. Opakowanie zawiera 100 pasków materiału GFCP (glass fiber conjugate pad) o wymiarach 10 mm x 300 mm.
Zastosowanie
Materiały podkładek SureWick®są zoptymalizowane do użycia jako próbki, koniugaty lub podkładki absorbujące w szerokim zakresie zastosowań testów przepływu bocznego, w tym w testach chorób zakaźnych (COVID-19, HIV, grypa, malaria, choroby przenoszone drogą płciową itp.), a także w zdrowiu kobiet, wykrywaniu biomarkerów, testach narkotyków, opracowywaniu leków, testach środowiskowych, zastosowaniach rolniczych, bezpieczeństwie żywności, testach jakości produktów i zdrowiu zwierząt.
Cechy i korzyści
  • Podkładki z włókna szklanego SureWick® charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
  • Zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbek i dostarczanie odczynników.
  • Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
  • Szybka dostawa i czas realizacji.
  • Doskonałe wsparcie techniczne
Informacje prawne
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the