SAB5702162
Anti-Serotonin transporter Antibody, clone 5T7M2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
5-HTT,5-HTTLPR,5HTT,HTT,OCD1,SERT,SERT1,hSERT,SLC6A4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5T7M2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
METTPLNSQKQLSACEDGEDCQENGVLQKVVPTPGDKVESGQISNGYSAVPSPGAGDDTRHSIPATTTTLVAELHQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1