SAB5702130
Anti-[KD Validated] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Antibody, clone 2P3M7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CK2A1,CKII,CSNK2A3,OCNDS,CKII alpha,CSNK2A1,Cka1,Cka2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2P3M7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.6mg/ml
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1