Kluczowe dokumenty
14-689-M
Sigma-Aldrich
Casein Kinase 2α2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human Casein Kinase 2α2, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 45.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human Casein Kinase 2α2
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CK2α2
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of casein kinase 2 substrate peptide
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The genes encoding human protein kinase CK2 and their functional links.
Pyerin, Walter and Ackermann, Karin
Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology, 74, 239-273 (2003)
Order or chaos? An evaluation of the regulation of protein kinase CK2.
Olsten, Mary Ellen K and Litchfield, David W
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 82, 681-693 (2004)
Protein kinase CK2 as regulator of cell survival: implications for cancer therapy.
Unger, G M, et al.
Current Cancer Drug Targets, 4, 77-84 (2004)
Supervision of multiple signaling protein kinases by the CK2-Cdc37 couple, a possible novel cancer therapeutic target.
Miyata, Yoshihiko and Nishida, Eisuke
Annals of the New York Academy of Sciences, 1030, 150-157 (2004)