SAB5702095
Anti-VEGFR1 Antibody, clone 7F1A3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FLT,FLT-1,VEGFR-1,VEGFR1,FLT1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7F1A3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
180 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.138mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVSYWDTGVLLCALLSCLLLTGSSSGSKLKDPELSLKGTQHIMQAGQTLHLQCRGEAAHKWSLPEMVSKESERLSITKSACGRNGKQFCSTLTLNTAQAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT1(2321)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1