About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer473)
Opis ogólny
Kinaza białkowa serynowo-treoninowa kodowana przez gen AKT1 jest katalitycznie nieaktywna w pierwotnych i unieśmiertelnionych fibroblastach pozbawionych surowicy. AKT1 i pokrewna AKT2 są aktywowane przez płytkowy czynnik wzrostu. Aktywacja jest szybka i specyficzna, a jej działanie jest znoszone przez mutacje w domenie homologii pleckstyny AKT1. Wykazano, że aktywacja zachodzi poprzez 3-kinazę fosfatydyloinozytolu. W rozwijającym się układzie nerwowym AKT jest krytycznym mediatorem przeżycia neuronów indukowanego czynnikiem wzrostu. Czynniki przetrwania mogą hamować apoptozę w sposób niezależny od transkrypcji poprzez aktywację kinazy serynowo-treoninowej AKT1, która następnie fosforyluje i inaktywuje składniki mechanizmu apoptotycznego. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Proteus. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2011].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S473/S474/S472 ludzkiej AKT1/AKT2/AKT3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701947-100UL | 4065267679242 |