Kluczowe dokumenty
SAB5701929
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-MLKL-S441
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
0.238 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer441)
informacje o genach
mouse ... MLKL(74568)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kinaz białkowych. Kodowane białko zawiera domenę podobną do kinazy białkowej; uważa się jednak, że jest nieaktywne, ponieważ brakuje mu kilku reszt wymaganych do aktywności. Białko to odgrywa kluczową rolę w nekroptozie indukowanej czynnikiem martwicy nowotworów (TNF), procesie zaprogramowanej śmierci komórki, poprzez interakcję z białkiem oddziałującym z receptorem 3 (RIP3), które jest kluczową cząsteczką sygnalizacyjną w szlaku nekroptazy. Badania inhibitorów i knockdown tego genu hamowały nekrozę indukowaną przez TNF. Wysokie poziomy tego białka i RIP3 są związane z chorobami zapalnymi jelit u dzieci. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S441 mysiego MLKL.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701929-100UL4065267679068