Kluczowe dokumenty
MABC1216
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ARHGAP36, klon 12D10.1
clone 12D10.1, from mouse
Synonim(y):
Rho GTPase-activating protein 36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12D10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko aktywujące GTPazę Rho 36 (UniProt Q6ZRI8) jest kodowane przez gen ARHGAP36 (Gene ID 158763) u człowieka. ARHGAP36 jest członkiem rodziny Rho GAP, który działa jako silny pozytywny regulator szlaku hedgehog (Hh). Według doniesień ARHGAP36 funkcjonalnie wiąże się z negatywnym regulatorem szlaku Hh Sufu (suppressor of fused), a nadekspresja ARHGAP36 powoduje obniżenie poziomu Gli3R, akumulację rzęsek Gli2 i ekspresję Gli1 w sposób niezależny od Smo. ARHGAP36 jest produkowany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-40), która jest usuwana potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzałe białko z domeną Rho-GAP (a.a. 226-426). W przeciwieństwie do innych białek zawierających domenę Rho GAP, ARHGAP36 nie posiada motywu palca argininowego, który stymuluje hydrolizę GTPazy, a mutanty domeny GAP mogą zachować aktywność aktywującą Gli. Izoformy ARHGAP36 są regulowane w górę w podgrupie rdzeniaków, gdzie pośredniczą w niekanonicznej aktywacji Gli poprzez hamowanie Sufu.
Specyficzność
Epitop klonu 12D10.1 leży w regionie C-końcowym obecnym we wszystkich pięciu ludzkich izoformach splicingu ARHGAP36 zgłoszonych przez UniProt (Q6ZRI8).
Immunogen
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy ARHGAP36 znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło ARHGAP36 w ludzkich skrawkach tkanek raka prostaty, nadnerczy i trzustki.
Wykryj Arhgap36 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-ARHGAP36, klon 12D10.1, nr kat. Nr kat. MABC1216, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Arhgap36 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human ARHGAP36 C-terminal fragment.
Opis wartości docelowych
57,57/61,66 kDa (izoforma 1 dojrzała/proforma), 57,57/58,34 kDa (izoforma 2 dojrzała/proforma), 46,23 kDa (izoforma 3), 57,57/60,57 kDa (izoforma 4 dojrzała/proforma), 57,57 kDa (izoforma 5).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1