Kluczowe dokumenty
SAB5701906
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSF1-S326
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer326)
informacje o genach
human ... HSF1(3297)
Opis ogólny
Produktem tego genu jest czynnik transkrypcyjny, który jest szybko indukowany po stresie temperaturowym i wiąże elementy promotora szoku cieplnego (HSE). Białko to odgrywa rolę w regulacji długości życia. Ekspresja tego genu jest tłumiona przez fosforylację, która promuje wiązanie przez białko szoku cieplnego 90. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2016].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S326 ludzkiego HSF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)