Kluczowe dokumenty
HPA011933
Sigma-Aldrich
Anti-ACVR1C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ACTR-IC antibody produced in rabbit, Anti-ALK-7 antibody produced in rabbit, Anti-Activin receptor type 1C precursor antibody produced in rabbit, Anti-Activin receptor-like kinase 7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VGTQGKPAIAHRDIKSKNILVKKCETCAIADLGLAVKHDSILNTIDIPQNPKVGTKRYMAPEMLDDTMNVNIFESFKRADIYSVGLVYWEIARRC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1C(130399)
Immunogen
Activin receptor type-1C precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACVR1C (receptor aktywiny A, typ IC) jest receptorem kinazy serynowo-treoninowej typu I należącym do nadrodziny TGF-β (transformujący czynnik wzrostu β). Kontroluje homeostazę metaboliczną. Ulega obfitej ekspresji w ludzkim mózgu, trzustce i okrężnicy. Wiąże się z receptorem transbłonowym typu I i typu II oraz fosforyluje cytoplazmatyczne czynniki transkrypcyjne SMAD w sposób niezależny od ligandu. Oprócz normalnych tkanek, ulega on również ekspresji w kilku złośliwych tkankach, takich jak sąsiednie normalne tkanki, gruczolak, gruczolakowłókniak piersi, rak przewodowy in situ (DCIS), inwazyjny rak przewodowy (IDC) i przerzuty do węzłów chłonnych (LNM). Doniesiono, że zmiany w genie są skorelowane z zespołem metabolicznym i przebudową komór.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71418
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenchao Zhang et al.
Arquivos brasileiros de cardiologia, 101(2), 134-140 (2013-06-15)
Activin receptor-like kinase 7 (ALK7) is a type I receptor for the TGF-β superfamily and has recently been demonstrated to play an important role in the maintenance of metabolic homeostasis. To investigate the association of the ALK7 gene polymorphism with
Fancai Zeng et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 29(4), 2519-2526 (2011-11-17)
To explore the clinical implication of activin receptor-like kinase 7 (ALK7) expression in breast cancer, we evaluated its protein level in six kinds of human breast tissue samples, including adjacent normal tissues, adenosis, breast fibroadenoma, ductal carcinoma in situ (DCIS)
J Bondestam et al.
Cytogenetics and cell genetics, 95(3-4), 157-162 (2002-06-14)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily related growth factors signal by binding to transmembrane type I and type II receptor serine/threonine kinases (RSTK), which phosphorylate intracellular Smad transcription factors in response to ligand binding. Here we describe the cloning of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA011933-100UL4061836320379
HPA011933-25UL4061841341963