Kluczowe dokumenty
SAB5701903
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.84 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr446)
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase that is activated by autophosphorylation after binding to dsRNA. The activated form of the encoded protein can phosphorylate translation initiation factor EIF2S1, which in turn inhibits protein synthesis. This protein is also activated by manganese ions and heparin. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T446 of human PKR/EIF2AK2
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)