Kluczowe dokumenty
SAB5701883
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.48 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer198/pSer199/pSer202)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko tau związane z mikrotubulami (MAPT), którego transkrypt ulega złożonemu, regulowanemu alternatywnemu splicingowi, dając początek kilku gatunkom mRNA. Transkrypty MAPT ulegają zróżnicowanej ekspresji w układzie nerwowym, w zależności od etapu dojrzewania neuronów i ich typu. Mutacje genu MAPT zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, zwyrodnienie korowo-podstawne i postępujące porażenie nadjądrowe. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym Ser198/Ser199/Ser202 ludzkiego Tau.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)