Kluczowe dokumenty
SAB5701823
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-β-katenina-S33/S37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1.61 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer33)
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią kompleksu białek tworzących połączenia przylegania (AJ). AJs są niezbędne do tworzenia i utrzymywania warstw komórek nabłonkowych poprzez regulację wzrostu komórek i adhezji między komórkami. Kodowane białko zakotwicza również cytoszkielet aktyny i może być odpowiedzialne za przekazywanie sygnału hamującego kontakt, który powoduje, że komórki przestają się dzielić, gdy arkusz nabłonka jest kompletny. Wreszcie, białko to wiąże się z produktem genu APC, który jest zmutowany w gruczolakowatej polipowatości jelita grubego. Mutacje w tym genie są przyczyną raka jelita grubego (CRC), pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB) i raka jajnika. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2016].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S33/S37 ludzkiej beta-kateniny
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)