Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701791
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT3-S727
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.48 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer727)
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to jest aktywowane poprzez fosforylację w odpowiedzi na różne cytokiny i czynniki wzrostu, w tym IFN, EGF, IL5, IL6, HGF, LIF i BMP2. Białko to pośredniczy w ekspresji różnych genów w odpowiedzi na bodźce komórkowe, a tym samym odgrywa kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak wzrost komórek i apoptoza. Wykazano, że mała GTPaza Rac1 wiąże i reguluje aktywność tego białka. Białko PIAS3 jest specyficznym inhibitorem tego białka. Mutacje w tym genie są związane z wieloukładową chorobą autoimmunologiczną o początku w wieku dziecięcym i zespołem hiper-immunoglobuliny E. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Phospho-Phospho-STAT3-S727 (S727).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)