Kluczowe dokumenty
SAB5701645
Sigma-Aldrich
Anti- KDM5B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.7 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM5B(10765)
Opis ogólny
This gene encodes a lysine-specific histone demethylase that belongs to the jumonji/ARID domain-containing family of histone demethylases. The encoded protein is capable of demethylating tri-, di- and monomethylated lysine 4 of histone H3. This protein plays a role in the transcriptional repression or certain tumor suppressor genes and is upregulated in certain cancer cells. This protein may also play a role in genome stability and DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-883 of human KDM5B (NP_006609.3).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)