Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701633
Sigma-Aldrich
Anty-DCP1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCP1A(55802)
Opis ogólny
Decapping jest kluczowym etapem ogólnego i regulowanego rozpadu mRNA. Białko kodowane przez ten gen jest enzymem dekapującym. To białko i inny enzym dekapujący tworzą kompleks dekapujący, który oddziałuje z czynnikiem rozpadu hUpf1 i może być rekrutowany do mRNA zawierającego przedwczesne kodony zakończenia. Białko to uczestniczy również w szlaku sygnałowym TGF-beta. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, luty 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego DCP1A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)