Kluczowe dokumenty
SAB5701513
Sigma-Aldrich
Anty-CPS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPS1(1373)
Opis ogólny
Enzym mitochondrialny kodowany przez ten gen katalizuje syntezę fosforanu karbamoilu z amoniaku i wodorowęglanu. Reakcja ta jest pierwszym zaangażowanym etapem cyklu mocznikowego, który jest ważny w usuwaniu nadmiaru mocznika z komórek. Kodowane białko może również reprezentować podstawowe mitochondrialne białko nukleoidowe. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Najkrótsza izoforma może nie być zlokalizowana w mitochondrium. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem syntetazy fosforanu karbamoilu, podatnością na uporczywe nadciśnienie płucne i podatnością na chorobę wenookluzyjną po przeszczepie szpiku kostnego [dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CPS1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)