Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Key Documents
SAB5701486
Sigma-Aldrich
Anti-PUMA antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.85 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BBC3(27113)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the BCL-2 family of proteins. This family member belongs to the BH3-only pro-apoptotic subclass. The protein cooperates with direct activator proteins to induce mitochondrial outer membrane permeabilization and apoptosis. It can bind to anti-apoptotic Bcl-2 family members to induce mitochondrial dysfunction and caspase activation. Because of its pro-apoptotic role, this gene is a potential drug target for cancer therapy and for tissue injury. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human PUMA
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1