Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701448
Sigma-Aldrich
Anti-USP7/HAUSP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.45 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP7(7874)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human USP7/HAUSP
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1