Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701401
Sigma-Aldrich
Anty-BRG1/SMARCA4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA4(6597)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek SWI/SNF i jest podobne do białka brahma Drosophila. Członkowie tej rodziny mają aktywność helikazy i ATPazy i uważa się, że regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI, który jest wymagany do transkrypcyjnej aktywacji genów normalnie represjonowanych przez chromatynę. Ponadto białko to może wiązać BRCA1, a także regulować ekspresję nowotworowego białka CD44. Mutacje w tym genie powodują zespół predyspozycji do guzów rabdoidalnych typu 2. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 30-130 ludzkiego BRG1/BRG1/SMARCA4 (NP_003063.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)