Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701312
Sigma-Aldrich
Anti-Glutamine Synthetase (GLUL) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUL(2752)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the glutamine synthetase family. It catalyzes the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia in an ATP-dependent reaction. This protein plays a role in ammonia and glutamate detoxification, acid-base homeostasis, cell signaling, and cell proliferation. Glutamine is an abundant amino acid, and is important to the biosynthesis of several amino acids, pyrimidines, and purines. Mutations in this gene are associated with congenital glutamine deficiency, and overexpression of this gene was observed in some primary liver cancer samples. There are six pseudogenes of this gene found on chromosomes 2, 5, 9, 11, and 12. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Glutamine Synthetase (GLUL) (GLUL).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)