Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA007316
Sigma-Aldrich
Anti-GLUL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GS antibody produced in rabbit, Anti-Glutamate--ammonia ligase antibody produced in rabbit, Anti-Glutamine synthetase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LQSEGSNSDMYLVPAAMFRDPFRKDPNKLVLCEVFKYNRRPAETNLRHTCKRIMDMVSNQHPWFGMEQEYTLMGTDGHPFGWPSNGFPGPQGPYYCGVGADRAYGRDIVEAHYRACLYAGVKIAGTNAEVMPAQWEFQIGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUL(2752)
Immunogen
Glutamine synthetase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GLUL antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen GLUL (ligazy glutaminianowo-amoniakalnej) koduje zależny od ATP enzym, który katalizuje syntezę glutaminy z glutaminianu i amoniaku (źródła azotu). Jest członkiem rodziny syntetaz glutaminowych. Jest niezbędnym enzymem w neogenezie glutaminy. Funkcjonuje w detoksykacji amoniaku i glutaminianu, homeostazie kwasowo-zasadowej, sygnalizacji komórkowej i proliferacji komórek. Odgrywa rolę w proliferacji fibroblastów skóry płodu. Defekty tego genu są związane z wrodzonym niedoborem glutaminy. Nadekspresję tego genu zaobserwowano w niektórych próbkach pierwotnego raka wątroby.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70153
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hans-Gert Bernstein et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 273-273 (2015-09-01)
There is increasing evidence for disturbances within the glutamate system in patients with affective disorders, which involve disruptions of the glutamate-glutamine-cycle. The mainly astroglia-located enzyme glutamine synthetase (GS) catalyzes the ATP-dependent condensation of ammonia and glutamate to form glutamine, thus
Jong-Ho Choi et al.
Journal of cellular biochemistry, 114(2), 303-313 (2012-08-30)
In our previous study, we screened and isolated genes that were up-regulated after partial pancreatectomy using transcriptomic analysis and glutamate-ammonia ligase (GLUL) was selected for further study based on its effect on differentiation and proliferation. In the immunohistochemical analysis, GLUL
Shojiro Kitajima et al.
Oncotarget, 8(70), 114481-114494 (2018-02-01)
Ammonia is a toxic by-product of metabolism that causes cellular stresses. Although a number of proteins are involved in adaptive stress response, specific factors that counteract ammonia-induced cellular stress and regulate cell metabolism to survive against its toxicity have yet
Ying-Hui Ko et al.
Cancer biology & therapy, 12(12), 1085-1097 (2012-01-13)
Glutamine metabolism is crucial for cancer cell growth via the generation of intermediate molecules in the tricarboxylic acid (TCA) cycle, antioxidants and ammonia. The goal of the current study was to evaluate the effects of glutamine on metabolism in the
Johannes Häberle et al.
The New England journal of medicine, 353(18), 1926-1933 (2005-11-04)
Glutamine synthetase plays a major role in ammonia detoxification, interorgan nitrogen flux, acid-base homeostasis, and cell signaling. We report on two unrelated newborns who had congenital human glutamine synthetase deficiency with severe brain malformations resulting in multiorgan failure and neonatal