Kluczowe dokumenty
G2781
Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Glutamine Synthetase Antibody, Glutamine Synthetase Antibody - Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using rat brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain cytosolic fraction
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Gs (single amino acid substitution).
Zastosowanie
Immunoblotting: a minimum working antibody dilution of 1:10,000 is determined using a rat brain cytosolic fraction extract.
Immunohistochemistry: a minimum working antibody dilution of 1:10,000 is determined using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rat brain.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?