Kluczowe dokumenty
SAB5701296
Sigma-Aldrich
Anty-EBI3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBI3(10148)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany przez jego indukowaną ekspresję w limfocytach B w odpowiedzi na zakażenie wirusem Epsteina-Barr. Koduje on wydzielaną glikoproteinę należącą do rodziny receptorów hematopoetyny i heterodimeryzuje z białkiem 28 kDa, tworząc interleukinę 27 (IL-27). IL-27 reguluje komórki T i odpowiedzi zapalne, częściowo poprzez aktywację szlaku Jak/STAT komórek T CD4+. [dostarczone przez RefSeq, wrzesień 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego EBI3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)