Kluczowe dokumenty
SAB5701450
Sigma-Aldrich
Anty-PSMA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.17 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMA1(5682)
Opis ogólny
Proteasom jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze rdzenia 20S w kształcie pierścienia. Struktura rdzenia składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Istotną funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje członka rodziny peptydaz T1A, czyli podjednostkę alfa rdzenia 20S. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.[dostarczone przez RefSeq, styczeń 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PSMA1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)