Kluczowe dokumenty
SAB5701287
Sigma-Aldrich
Anty-SMC3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMC3(9126)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny białek SMC3. Kodowane białko występuje w niektórych typach komórek jako wewnątrzkomórkowe białko jądrowe lub białko wydzielane. Forma jądrowa, znana jako strukturalne utrzymanie chromosomów 3, jest składnikiem multimerycznego kompleksu kohezyny, który utrzymuje razem siostrzane chromatydy podczas mitozy, umożliwiając prawidłową segregację chromosomów. Potranslacyjna modyfikacja kodowanego białka poprzez dodanie łańcuchów siarczanu chondroityny daje początek wydzielanemu proteoglikanowi bamacan, obfitemu białku błony podstawnej. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SMC3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)