Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701133
Sigma-Aldrich
Anty-CASP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
all
stężenie
2.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP1(834)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa centralną rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetwarzaniu w konserwowanych resztach asparaginowych w celu wytworzenia 2 podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Gen ten został zidentyfikowany dzięki jego zdolności do proteolitycznego rozszczepiania i aktywacji nieaktywnego prekursora interleukiny-1, cytokiny zaangażowanej w procesy takie jak zapalenie, wstrząs septyczny i gojenie się ran. Wykazano, że gen ten indukuje apoptozę komórek i może funkcjonować na różnych etapach rozwoju. Badania podobnego genu u myszy sugerują jego rolę w patogenezie choroby Huntingtona. Alternatywny splicing skutkuje wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego CASP1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701133-100UL4065267663104