Key Documents
SAB5300133
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CA9 antibody produced in mouse
clone 2D3, ascites fluid
Synonim(y):
CA9, CAIX, MN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA9(768)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human CA9 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CA9
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Siao-Syun Guan et al.
Oncotarget, 6(34), 36139-36155 (2015-10-09)
Hypoxic microenvironment is a common situation in solid tumors. Carbonic anhydrase IX (CA9) is one of the reliable cellular biomarkers of hypoxia. The role of CA9 in colorectal cancer (CRC) remains to be clarified. CA9 inhibitor such as sulfonamides is