Kluczowe dokumenty
SAB5701125
Sigma-Aldrich
Anty-NF-kBp65/RelA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
all
stężenie
2.49 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Opis ogólny
NF-kappa-B jest wszechobecnym czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w kilka procesów biologicznych. Jest on utrzymywany w cytoplazmie w stanie nieaktywnym przez specyficzne inhibitory. Po degradacji inhibitora, NF-kappa-B przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję określonych genów. NF-kappa-B składa się z NFKB1 lub NFKB2 związanych z REL, RELA lub RELB. Najbardziej rozpowszechnioną formą NF-kappa-B jest NFKB1 skompleksowany z produktem tego genu, RELA. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego NF-kB p65/RelA
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)