Kluczowe dokumenty
SAB1305978
Sigma-Aldrich
ANTI-IKB ALPHA (IKBA) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IKBA, MAD3, NF-kappa-B inhibitor alpha, NFKBI, NFKBIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35609 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKBIA(4792)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shirui Tan et al.
Molecular medicine reports, 19(3), 2057-2064 (2019-01-22)
The present study aimed to investigate the anti‑arthritic effects of curculigoside isolated from the rhizome of Curculigo orchioides Gaertn in vivo and in vitro, as well as to determine the potential underlying mechanisms. A rat model of arthritis was induced with type II
Caiguo Zhang et al.
Molecular oncology, 12(4), 476-494 (2018-01-30)
Cullin 4B, a member of the Cullins, which serve as scaffolds to facilitate the assembly of E3 ligase complexes, is aberrantly expressed in many cancers, including osteosarcoma. Recently, we observed that CUL4B forms the CRL4BDCAF11 E3 ligase, which specifically ubiquitinates
Yijia Wang et al.
Gut pathogens, 13(1), 2-2 (2021-01-14)
Inflammatory bowel disease caused by microbial dysbiosis is an important factor contributing to colorectal cancer (CRC) initiation. The 'driver-passenger' model in human gut microbial dysbiosis suggests that 'driver' bacteria may colonize with low relative abundance on tumor site but persistently
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305978-40TST
SAB1305978-400UL4061835629817