Kluczowe dokumenty
SAB5600083
Sigma-Aldrich
Anti-NFKB p65 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM273, purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM273, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:500-1:1000
immunohistochemistry: 1:500-1:1500
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzkim czynnikiem transkrypcyjnym p65 (podjednostka NFkB p65).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający obszarowi w pobliżu C-końca ludzkiego czynnika transkrypcyjnego p65 (podjednostka NFkB p65)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ricielle L Augusto et al.
IUBMB life, 72(8), 1765-1779 (2020-05-26)
Parkinson's disease (PD) induced by environmental toxins involves a multifactorial cascade of harmful factors, thus motivating the search for therapeutic agents able to act on the greatest number of molecular targets. This study evaluated the efficacy of 50 mg/kg purified anacardic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600083-100UL4061831498615