Kluczowe dokumenty
SAB5701043
Sigma-Aldrich
Anty-PGK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.52 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGK1(5230)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu. Kodowane białko może również działać jako kofaktor dla polimerazy alfa. Dodatkowo, białko to jest wydzielane przez komórki nowotworowe, gdzie uczestniczy w angiogenezie poprzez redukcję wiązań dwusiarczkowych w proteazie serynowej, plazminie, co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia inhibitora naczyń krwionośnych guza, angiostatyny. Kodowane białko zostało zidentyfikowane jako białko moonlighting w oparciu o jego zdolność do wykonywania mechanistycznie różnych funkcji. Niedobór enzymu wiąże się z szerokim zakresem fenotypów klinicznych, niedokrwistością hemolityczną i zaburzeniami neurologicznymi. Pseudogeny tego genu zostały zdefiniowane na chromosomach 19, 21 i chromosomie X. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PGK1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)