About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
1.45 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIG4(3981)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest ligazą DNA, która łączy jednoniciowe przerwy w dwuniciowym polidezoksynukleotydzie w reakcji zależnej od ATP. Białko to jest niezbędne do rekombinacji V(D)J i naprawy dwuniciowych pęknięć DNA (DSB) poprzez niehomologiczne łączenie końców (NHEJ). Białko to tworzy kompleks z X-ray repair cross complementing protein 4 (XRCC4), a następnie oddziałuje z kinazą białkową zależną od DNA (DNA-PK). Wiadomo, że zarówno XRCC4, jak i DNA-PK są wymagane do NHEJ. Struktura krystaliczna kompleksu utworzonego przez to białko i XRCC4 została rozwiązana. Defekty w tym genie są przyczyną zespołu LIG4. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej Ligazy DNA IV
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)