Key Documents
SAB5300043
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTX2 antibody produced in mouse
clone 1H12C4B5, ascites fluid
Synonim(y):
MCOPS5, MGC45000
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H12C4B5, monoclonal
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OTX2(5015)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human OTX2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against OTX2
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Krivega et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(5), 531-544 (2014-08-15)
Coxsackie virus and adenovirus receptor, CXADR (CAR), is present during embryogenesis and is involved in tissue regeneration, cancer and intercellular adhesion. We investigated the expression of CAR in human preimplantation embryos and embryonic stem cells (hESC) to identify its role