Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700946
Sigma-Aldrich
Anty-HLA-DQA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.18 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DQA1(3117)
Opis ogólny
HLA-DQA1 należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Cząsteczka klasy II jest heterodimerem składającym się z łańcucha alfa (DQA) i beta (DQB), oba zakotwiczone w błonie. Odgrywa centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące z białek zewnątrzkomórkowych. Cząsteczki klasy II ulegają ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC: limfocyty B, komórki dendrytyczne, makrofagi). Łańcuch alfa ma około 33-35 kDa. Jest kodowany przez 5 eksonów; ekson 1 koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują dwie domeny zewnątrzkomórkowe, a ekson 4 koduje domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny. W cząsteczce DQ zarówno łańcuch alfa, jak i łańcuch beta zawierają polimorfizmy określające specyficzność wiązania peptydów, co daje do czterech różnych cząsteczek. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepu szpiku kostnego. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HLA-DQA1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700946-100UL4065267659206