Kluczowe dokumenty
SAB5700915
Sigma-Aldrich
Antyglutaminaza(GLS)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.19 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLS(2744)
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialną glutaminazę typu K. Kodowane białko jest aktywowaną fosforanami amidohydrolazą, która katalizuje hydrolizę glutaminy do glutaminianu i amoniaku. Białko to ulega ekspresji głównie w mózgu i nerkach, odgrywając istotną rolę w generowaniu energii dla metabolizmu, syntezie neuroprzekaźnika mózgowego glutaminianu i utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej w nerkach. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej glutaminazy (GLS) (GLS)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)