Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024011
Sigma-Aldrich
ANTI-DEPTOR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-DEP domain-containing protein 6, Anti-DEPDC6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DSNLLYQFRMNFRRRRRLMELLNEKSPSSQETHDSPFCLRKQSHDNRKSTSFMSVSPSKEIKIVSAVRRSSMSSCGSSGYFSSSPTLSSSPPVLCNPKSV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DEPDC6(64798)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DEPTOR (DEP domain containing MTOR-interacting protein) jest białkiem supresorowym guza i białkiem wiążącym mTOR. Białko to ulega ekspresji w komórkach śródbłonka naczyniowego.
Immunogen
DEP domain-containing protein 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DEPTOR (DEP domain containing MTOR-interacting protein) hamuje białka mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) i mTORC2, które są odpowiedzialne za kontrolę wzrostu, metabolizmu, proliferacji i przeżycia komórek. Ulega ekspresji w prawidłowych komórkach trzustki i wysepek, a ekspresja ta jest całkowicie utracona w tkankach gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC). Dlatego działa jako supresor nowotworu w raku trzustki. Jest regulatorem odpowiedzi zapalnej i angiogennej oraz kontroluje aktywację komórek śródbłonka naczyniowego. DEPTOR ulega ekspresji w łożysku, a na sygnalizację DEPTOR wpływa stres matki, który może ostatecznie wpłynąć na wynik ciąży. Ekspresja tego białka jest zmniejszona w raku tarczycy, prostaty, pęcherza moczowego i szyjki macicy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76296
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ewa Jabłońska et al.
Experimental hematology, 88, 56-67 (2020-07-24)
MicroRNA-155 (MiR-155) is involved in normal B-cell development and lymphomagenesis, affecting cell differentiation, motility, and intracellular signaling. In this study, we searched for new targets of MiR-155 potentially involved in deregulation of the B-cell receptor pathway (BCR) in diffuse large
Placental DEPTOR as a stress sensor during pregnancy.
Mparmpakas D et al
Clinical Science (London, England : 1979), 122(7), 349-359 (2012)
DEPTOR has growth suppression activity against pancreatic cancer cells.
Li H et al
Oncotarget, 5(24), 12811-12819 (2014)
DEPTOR regulates vascular endothelial cell activation and proinflammatory and angiogenic responses.
Bruneau S et al
Blood, 122(10), 1833-1842 (2013)