Kluczowe dokumenty
SAB5700905
Sigma-Aldrich
Anti-ASNS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.43 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASNS(440)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w syntezę asparaginy. Gen ten uzupełnia mutację w wrażliwym na temperaturę mutancie chomika ts11, który blokuje progresję przez fazę G1 cyklu komórkowego w temperaturze niedostatecznej. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ASNS
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)