Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700890
Sigma-Aldrich
Anty-HMGB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.52 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB1(3146)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do nadrodziny High Mobility Group-box. Kodowane niehistonowe, jądrowe białko wiążące DNA reguluje transkrypcję i bierze udział w organizacji DNA. Białko to odgrywa rolę w kilku procesach komórkowych, w tym w stanach zapalnych, różnicowaniu komórek i migracji komórek nowotworowych. Zidentyfikowano wiele pseudogenów tego genu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego HMGB1 (NP_002119.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700890-100UL4065267658643