Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700882
Sigma-Aldrich
Anty-LAMP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMP2(3920)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny glikoprotein błonowych. Glikoproteina ta dostarcza selektynom ligandów węglowodanowych. Może odgrywać rolę w przerzutowaniu komórek nowotworowych. Może również funkcjonować w ochronie, utrzymaniu i adhezji lizosomu. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne białka. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego LAMP2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)