MABN1101
Anti-SRY, clone 1G4 Antibody
clone 1G4, from mouse
Synonim(y):
Sex-determining region Y protein, Testis-determining factor, SRY
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRY(6736)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SRY in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SRY in NTERA-2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2