Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA029100
Sigma-Aldrich
Anti-LAMP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cd107b, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
ASTYSIDSVSFSYNTGDNTTFPDAEDKGILTVDELLAIRIPLNDLFRCNSLSTLEKNDVVQHYWDVLV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMP2(3920)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lamp2s (lysosome-associated membrane protein gene) znajduje się w świetle lizosomalnym i błonie lizosomalnej. Jednakże, w przypadku przewlekłej kwasicy w mikrośrodowisku guza, stwierdza się jego obecność w błonie plazmatycznej.
Immunogen
rekombinowane białko błonowe związane z lizosomami 2 ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Do immunofluorescencji użyto anty-LAMP2 (gen białka błonowego związanego z lizosomem).
LAMP2 (lysosome-associated membrane protein gene) chroni błony lizosomalne przed proteolizą kwasową. Służy jako biomarker kwasowości w sferoidach i ksenograftach. Odgrywa również pewną rolę w dojrzewaniu wakuoli autofagicznych i adhezji komórka-komórka lub komórka-matryca zewnątrzkomórkowa. Zmniejszenie LAMP2 (gen białka błonowego związanego z lizosomem) może zwiększać toksyczność związaną z kwasicą. Mutacja w LAMP2 może powodować kardiomiopatię u młodych pacjentów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78254
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chronic acidosis in the tumour microenvironment selects for overexpression of LAMP2 in the plasma membrane.
Damaghi M, et al.
Nature Communications, 6:8752 (2015)
Unique properties of lamp2a compared to other lamp2 isoforms.
Journal of Cell Science, 113 Pt 24, 4441-4450 (2000)
The protease inhibitor atazanavir triggers autophagy and mitophagy in human preadipocytes.
Gibellini L, et al.
AIDS, 26(16), 2017-2026 (2012)
Intratumoral acidosis fosters cancer-induced bone pain through the activation of the mesenchymal tumor-associated stroma in bone metastasis from breast carcinoma.
Di Pompo G, et al.
Oncotarget (2017)
Gemma Di Pompo et al.
Oncotarget, 8(33), 54478-54496 (2017-09-15)
Cancer-induced bone pain (CIBP) is common in patients with bone metastases (BM), significantly impairing quality of life. The current treatments for CIBP are limited since they are often ineffective. Local acidosis derived from glycolytic carcinoma and tumor-induced osteolysis is only