Kluczowe dokumenty
SAB5700811
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkoreceptorowi VEGF2 produkowane u królików
Synonim(y):
CD309, FLK1, KDR, Receptor VEGF 2, VEGFR, VEGFR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
151
75
79
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.14 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest głównym czynnikiem wzrostu dla komórek śródbłonka. Gen ten koduje jeden z dwóch receptorów VEGF. Receptor ten, znany jako receptor domeny wstawki kinazowej, jest receptorową kinazą tyrozynową typu III. Funkcjonuje jako główny mediator indukowanej przez VEGF proliferacji śródbłonka, przeżycia, migracji, morfogenezy kanalików i kiełkowania. Sygnalizacja i przemieszczanie się tego receptora są regulowane przez wiele czynników, w tym GTPazę Rab, receptor nukleotydów purynowych P2Y, integrynę alfaVbeta3, białkową fosfatazę tyrozynową komórek T itp. Mutacje tego genu są związane z dziecięcymi naczyniakami włośniczkowymi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1150-1250 ludzkiego receptora VEGF 2 (NP_002244.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)