Kluczowe dokumenty
SAB4500965
Sigma-Aldrich
Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLK1, KDR, kinase insert domain receptor, protein-tyrosine kinase receptor Flk-1, vascular endothelial growth factor receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 151 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-VEGFR2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka VEGFR2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego VEGFR2.
Zakres immunogenu: 1020-1069
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heba W Z Khella et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(11), 1748-1758 (2015-07-24)
Sunitinib is a multitargeting tyrosine kinase inhibitor used for metastatic renal cancer. There are no biomarkers that can predict sunitinib response. Such markers are needed to avoid administration of costly medication with side effects to patients who would not benefit
Shota Yamana et al.
PloS one, 10(4), e0124259-e0124259 (2015-04-22)
Contact inhibition of cell movement and proliferation is critical for proper organogenesis and tissue remodeling. We show here a novel regulatory mechanism for this contact inhibition using cultured vascular endothelial cells. When the cells were confluently cultured, Necl-4 was up-regulated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500965-100UG4061837184772